Learn More
N-[(trimetilsilil)metil]benzilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 0.88 g/mL |
| Punto de ebullición | 89°C to 90°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 96°C (205°F) |
| Índice de refracción | 1.496 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2802488 |
| Nombre IUPAC | bencil[(trimetilsilil)metil]amina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.36 |
| Mostrar más |