Learn More
N-[(trimetilsilil)metil]benzilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 0.88 g/mL |
| Punto de ebullición | 89°C to 90°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 96°C (205°F) |
| Índice de refracción | 1.496 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2802488 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-N-(trimetilsilil-metil)metanamina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.36 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine