missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-terc-Butilisopropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11443447
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7515-80-2
C7H18N
116.23
MFCD00037059
ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O
n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine
82023
2-metil-N-propano-2-ilpropano-2-amina
CC(C)[NH2+]C(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7515-80-2
C7H18N
116.23
MFCD00037059
ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O
n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine
82023
2-metil-N-propano-2-ilpropano-2-amina
CC(C)[NH2+]C(C)(C)C

N-tert-Butylisopropylamine, is used as a participates in the synthesis of hindered enamines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La N-terc-Butilisopropilamina se utiliza como participante en la síntesis de enaminas impedidas.

Solubilidad
tiene una solubilidad óptima en el agua.

Notas
manténgase el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylisopropylamine
Densidad 0.727
Punto de ebullición 98°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1846752
Información de solubilidad It has optimal solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'