Learn More
Clorhidrato de N-terc-butilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055639
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15411389 1 g 1 g
15421389 5 g 5 g
15431389 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15411389
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64270.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6939-23-7 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6939-23-7
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 167.63
Número MDL MFCD03788441
Clave InChI QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butylamino acetic acid hydrochloride, n-tert-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hcl, unii-b8y856vh2e, t-butylglycine hydrochloride, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, t-butylaminoacetic acid hydrochloride, glycine, n-tert-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 17748195
Nombre IUPAC Cloruro de ácido de hidrógeno 2-(tert-butilamino)acético
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylglycine hydrochloride
Punto de fusión 223°C to 224°C
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3CNHCH2COOH·HCl
Beilstein 6296616
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido