Learn More
N-terc-Butilacrilamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11444317 100 g 100 g
11454317 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11444317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20394.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-58-4 | C7H13NO | 127.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-58-4
Fórmula molecular C7H13NO
Peso molecular (g/mol) 127.19
Número MDL MFCD00026271
Clave InChI XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tert-butylacrylamide, tert-butylacrylamide, n-tert-butyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethylethyl, acrylamide, n-tert-butyl, n-t-butylacrylamide, unii-xj13fsh48k, n-1,1-dimethylethyl-2-propenamide, xj13fsh48k, n-tert-butyl prop-2-enamide
PubChem CID 7877
Nombre IUPAC N-terc-Butilprop-2-enamida
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylacrylamide
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1742331
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-tert-Butylacrylamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: N-tert-Butylacrylamide