Learn More
Acrilato de n-propilo, 95 %, estabilizado con 0,1 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392227 10 g 10 g
11302237 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09714.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 925-60-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
n-propyl acrylate is used in coatings, textile and leather finishes, paper coatings, for adhesives, for acrylic fibers. It is used as a monomer for emulsion polymers and solution polymers in latex paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de n-propilo se utiliza en revestimientos, acabados textiles y de cuero, revestimientos de papel, para adhesivos y para fibras acrílicas. Se usa como monómero para polímeros de emulsión y polímeros de solución en pinturas de látex.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 925-60-0
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00048693
Clave InChI PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
PubChem CID 13550
Nombre IUPAC prop-2-enoato de propilo
SMILES CCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Densidad 0.92
Punto de ebullición 43°C to 44°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Índice de refracción 1.4123
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744954
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 95%