Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-propilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11409482 1000 g 1000 g
11419482 250 g 250 g
11429482 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11409482
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10180.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de n-propilo se utiliza como conservante antimicrobiano en productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y champús. Se utiliza ampliamente como conservante en productos de cuidado personal como cremas, lociones y productos de baño. Además, se utiliza como aditivo alimentario. Su derivado, el p-hidroxibenzoato de propilo sódico se utiliza como agente de conservación antihongos.
Solubilidad
Soluble en propilenglicol, etanol, éter, acetona, metanol y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en glicerina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-13-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00002354
Clave InChI QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
Nombre IUPAC Propil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 95°C to 99°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 1000 g
Beilstein 1103245
Índice Merck 14,7866
Información de solubilidad Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Categoria di pericolo
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto