Learn More
N-Fenilofluetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11341797 25 g 25 g
11351797 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11341797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05027.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-99-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-99-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00026806
Clave InChI LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate
PubChem CID 7591
Nombre IUPAC N-fenilcarbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylurethane
Punto de fusión 49°C to 51°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 237°C
Índice de refracción 1.5375
Cantidad 25 g
Beilstein 1942785
Índice Merck 14,7320
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%