Learn More
N-Feniletanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026232
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
Código de producto. 11309759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22131.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-98-5 | C8H11NO | 137.182 g/mol
N-Phenylethanolamine is used as an intermediate for dyes and other organic compounds. Further, it is used as a substrate for human olfactory uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-feniletanolamina se utiliza como intermediario para colorantes y otros compuestos orgánicos. Además, se emplea como sustrato para la uridina 5′-difosfo-glucuronosiltransferasa olfativa humana.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, anhídridos ácidos, cloruros ácidos y cloroformiatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-98-5
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00002832
Clave InChI MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700
PubChem CID 31235
Nombre IUPAC 2-anilinoetanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylethanolamine
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.087
pH 10.2
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.579
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 774672
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%