Learn More
N-Fenilbenzamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021046
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11460733
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13219.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1527-91-9 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1527-91-9
Fórmula molecular C13H12N2
Peso molecular (g/mol) 196.253
Número MDL MFCD00019730
Clave InChI MPYOKHFSBKUKPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylbenzamidine, n-phenylbenzenecarboximidamide, n'-phenylbenzamidine, n1-phenylbenzene-1-carboximidamide, n2-phenylbenzamidine, n-phenylbenzimidamide, acmc-20ak1f, maybridge1_004766, iminophenylmethyl phenylamine, n-phenyl-benzenecarboximidamide
PubChem CID 200127
Nombre IUPAC N'-fenilbencenocarboximidamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NC2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbenzamidine
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 608471
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%