Learn More
N-Fenil-N-(4-piperidinil)propionamida, 98 %
Código de producto. 11451790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11451790 1 g 1 g
11461790 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11451790
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27522.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El norfentanilo es un metabolito urinario importante de un fentanilo analgésico narcótico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609-66-1
Fórmula molecular C14H20N2O
Peso molecular (g/mol) 232.327
Número MDL MFCD00145005
Clave InChI PMCBDBWCQQBSRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norfentanyl, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propionamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl-propionamide, 4-n-propionylanilino piperidine, unii-2mk6d8jv6j, n-phenyl-n-4-piperidinyl propanamide, propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinyl, n-phenyl-n-4-piperidinylpropanamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinylpropionamide
PubChem CID 259381
ChEBI CHEBI:62685
Nombre IUPAC N-fenil-N-piperidin-4-ilpropanamida
SMILES CCC(=O)N(C1CCNCC1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-N-(4-piperidinyl)propionamide
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.33
Porcentaje de pureza 98%