Learn More
Mezcla de N-fenil-N-(4-piperidinil)propanamida con sal de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10324122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10324122 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10324122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363920025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-N-(4-piperidinyl)propanamide
CAS 1609-66-1, 22352-81-4
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H20N2O
Número MDL MFCD11106684
Cantidad 2.5 g
Sinónimo norfentanyl, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propionamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl-propionamide, 4-n-propionylanilino piperidine, unii-2mk6d8jv6j, n-phenyl-n-4-piperidinyl propanamide, propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinyl, n-phenyl-n-4-piperidinylpropanamide, n-phenyl-n-piperidin-4-yl propanamide, n-phenyl-n-4-piperidinylpropionamide
Clave InChI PMCBDBWCQQBSRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)N(C1CCNCC1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC N-fenil-N-piperidin-4-ilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 232.327
PubChem CID 259381
ChEBI CHEBI:62685
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo