Learn More
N-Palmitoil-D-eritroesfingosina, sintética, 98 % (99+ % EE)
Código de producto. p-3758625 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266101 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10413045 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24696-26-2
Fórmula molecular C34H67NO3
Peso molecular (g/mol) 537.91
Número MDL MFCD00056205
Clave InChI YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Nombre de nota Synthetical, ≥99% ee
Punto de fusión 94.0°C to 95.0°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
Nombre IUPAC N-(1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il)hexadecanamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.91
Porcentaje de pureza 98% (99+% E.E.)
Forma física Polvo cristalino