Learn More
N-(p-tolil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458973 1 g 1 g
11468973 5 g 5 g
11478973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11098.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 622-52-6 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-52-6
Fórmula molecular C8H10N2S
Peso molecular (g/mol) 166.24
Número MDL MFCD00041190
Clave InChI VXLFMCZPFIKKDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolylthiourea, 1-p-tolyl thiourea, 1-p-tolylthiourea, 1-4-methylphenyl thiourea, n-4-methylphenyl thiourea, 4-methylphenyl thiourea, urea, 2-thio-1-p-tolyl, n-p-tolylthiourea, p-tolylthiocarbamide, thiourea, 4-methylphenyl
PubChem CID 722833
Nombre IUPAC (4-metilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (p-Tolyl)thiourea
Punto de fusión 182°C to 186°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2086619
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.25
Porcentaje de pureza 97%