Learn More
Melford n-Octylglucoside
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
50 g
Descripción
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 29836-26-8 |
| Fórmula molecular | C14H28O6 |
| Cantidad | 50 g |