Learn More
N-Octil-N,N-dimetil-3-amonio-1-propanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15507049 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15507049 25 g 25 g
15597039 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15507049
Marca: Thermo Scientific Acros 459700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15178-76-4 | C13H29NO3S | 279.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15178-76-4
Fórmula molecular C13H29NO3S
Peso molecular (g/mol) 279.44
Clave InChI QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl sulfobetaine, 3-dimethyl-octylazaniumyl propane-1-sulfonate, n-octyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-n,n-dimethyloctylammonio propanesulfonate inner salt, 3-dimethyl octyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethyloctylammonio propanesulfonate solution, n-octyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate sb-8, n-octylsulfobetaine, zwittergent 3-08
PubChem CID 3084219
Nombre IUPAC 3-[dimetil(octil)azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Punto de fusión 217.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.44
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.