Learn More
Butirato de n-octil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7027915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11491547 50 g 50 g
11401557 250 g 250 g
11481547 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24978.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-39-4 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-39-4
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.322
Número MDL MFCD00048939
Clave InChI PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl butyrate, butanoic acid, octyl ester, n-octyl butyrate, butyric acid, octyl ester, n-octyl n-butyrate, n-octyl butanoate, unii-5yeu4o369l, butyric acid, octyl ester 8ci, octyl butyrate natural, fema no. 2807
PubChem CID 61030
Nombre IUPAC butanoato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Octyl butyrate
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 97%