Learn More
Ácido N-octanoico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12668645 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12668645 25 L Recipiente de plástico 25 LT
10617612 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
11463633 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
3 options
Código de producto. 12668645
Marca: Fisher Chemical O/0030/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 124-07-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL 4429
Clave InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
Nombre IUPAC ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Punto de fusión 16°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 237°C
Envase Recipiente de plástico
Cantidad 25 L
Densidad del vapor 5
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.