Learn More
n-octano-d{18}, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11374428 1 g 1 g
11364428 5 g 5 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11374428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042339.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 17252-77-6 | C8H18 | 132.342 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17252-77-6
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 132.342
Número MDL MFCD00037626
Clave InChI TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
Sinónimo octane-d18, 2h18 octane, n-octane-d18, 2 h?? octane, octane-d18, 98 atom % d, n-octane-d isotopic 1g
PubChem CID 519375
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecadeuteriooctano
SMILES CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octane-d{18}
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.815 g/mL
Temperatura de inflamación 15,6 °C (60 °F)
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -57 °C
Punto de ebullición de 126 °C
Número UN UN1262
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.34
Porcentaje de pureza 99%