Learn More
Clorhidrato de N,o-dimetilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030790 25 g Frasco de vidrio 25 g
10570741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10316420 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10030790
Marca: Thermo Scientific Acros 116340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6638-79-5
Fórmula molecular C2H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 97.54
Número MDL MFCD00012485
Clave InChI USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112.0°C to 116.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3ONHCH3·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 534
Fieser 11,201; 12,205; 15,144
Información de solubilidad (10% in water) Clear
Nombre IUPAC N-metoximetanamina;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.