Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11479902 50 g 50 g
11469902 10 g 10 g
11489902 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11479902
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12033.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo de derivatización para la cromatografía de gases y el análisis de espectrometría de masas de los ácidos fenólicos en las frutas. También se utiliza como reactivo en la preparación de ribósidos y análogos de pirimidinona que muestran propiedades antitumorales. Desempeña un papel importante como reactivo para la desulfuración regioselectiva de los sulfatos de polisacárido. Además, se utiliza para preparar los éteres de trimetilsililo de carbohidratos y alcoholes.
Solubilidad
Miscible con cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25561-30-2
Fórmula molecular C8H18F3NOSi2
Número MDL MFCD00008269
Sinónimo bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.97
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Índice de refracción 1.384
Cantidad 50 g
Número UN UN2924
Beilstein 3607620
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform.
Clave InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC Trimetilsililo (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-trimetilsililetianimidato
Peso molecular (g/mol) 257.403
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.4
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.