Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
25 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061810 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10061810 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10674822 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10674822 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10564454 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10564454 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10061810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10416-59-8
Fórmula molecular C8H21NOSi2
Peso molecular (g/mol) 203.43
Número MDL MFCD00008270
Clave InChI SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -8°C
Color Beige a marrón o amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 71°C to 73°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4165 to 1.4185
Cantidad 25 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Nombre IUPAC trimetilsilil N-(trimetilsilil)etanimidato
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.43
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.