Learn More
Ácido n-nonanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10622192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10622192
Marca: Thermo Scientific 356240010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-05-0
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00004433
Clave InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nombre IUPAC ácido nonanoico
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonanoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.5°C
Color Incolora
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 254.0°C
Temperatura de inflamación 114°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4299 to 1.4339
Cantidad 1 kg
Beilstein 02, 352
Índice Merck 15, 7179
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Nonanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.