missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Nitroso Apixaban Amino Acid Impurity, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Apixaban Amino Acid Impurity |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitroso Apixaban Amino Acid Impurity |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H26 N6 O6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H26N6O6/c1-37-19-11-9-18(10-12-19)31-23-20(22(27-31)24(26)34)13-15-29(25(23)35)16-5-7-17(8-6-16)30(28-36)14-3-2-4-21(32)33/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,34)(H,32,33) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N(CCCCC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | 5-[4-[3-carbamoyl-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]-N-nitrosoanilino]pentanoic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 506.51 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?