Learn More
N,N'-p-Fenilenebisacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11338125 5 g 5 g
11348125 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11338125
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08381.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-50-1 | C10H12N2O2 | 192.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-50-1
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.218
Número MDL MFCD00026142
Clave InChI KVEDKKLZCJBVNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diacetamidobenzene, n,n'-diacetyl-1,4-phenylenediamine, n,n'-p-phenylenebisacetamide, p-phenylenediacetamide, n,n'-diacetyl-p-phenylenediamine, 4'-acetamidoacetanilide, 1,4-bisacetamidobenzene, acetamide, n,n'-1,4-phenylenebis, n-4-acetamidophenyl acetamide, n,n'-p-phenylene di acetamide
PubChem CID 67324
Nombre IUPAC N-(4-acetamidofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-p-Phenylenebisacetamide
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2806271
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 98%