Learn More
N-(n-Octil)-n-pentilamina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379525 250 mg 250 miligramos
11369525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18869.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6835-13-8
Fórmula molecular C17H15ClNO4
Peso molecular (g/mol) 332.76
Número MDL MFCD03093075
Clave InChI HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+%
PubChem CID 20069586
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Octyl)-n-pentylamine
Índice de refracción 1.437
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Beilstein 7524567
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC N-pentiloctan-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.38
Porcentaje de pureza ≥98%