Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Metilenobisacrilamida, ≥ 99 %, para bioquímica, para electroforesis.
Código de producto. p-3776784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226120 25 g Frasco de plástico 25 g
10194030 100 g Frasco de plástico 100 GR
10195533 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10226120 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 164790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-26-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.169
Número MDL MFCD00008625
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo MBA
PubChem CID 8041
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Especificaciones
Absorbancia (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Nombre del producto químico o material N, N';-Methylenebisacrylamide
Nombre de nota For electrophoresis, For biochemistry
Forma física Cristales finos de aguja o polvo cristalino
Ácido acrílico 0.02% max.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 5.31 (Air = 1.0)
Color Blanco
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (H2C=CHCONH)2CH2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.