Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Metilenobisacrilamida, + 99 %
Código de producto. p-7058970
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11390288
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043701.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Bisacrylamide is used in biochemistry as a preparatory agent for polyacrylamide gel for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-26-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.169
Número MDL MFCD00008625
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Methylenebisacrylamide
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Densidad 1.235 g/mL
Cantidad 25 g
Beilstein 1706297
Información de solubilidad It is soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.