Learn More
N,N'-Metilenbisacrilamida, 96 %, extrapura
Código de producto. p-4510409 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. 10651063
Marca: Thermo Scientific Acros 163800050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-26-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Methylenebisacrylamide
Punto de fusión 185°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2C=CHCONH)2CH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.