Learn More
N,N-dimetilformamida d7, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10g
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401807 5 g 5 g
11319977 1 g 1 g
11316079 5 x 1g 5 g
15411807 10g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15401807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042284.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 80.138
Número MDL MFCD00003286
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Nombre IUPAC 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometil)formamida
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide-d7
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.04 g/mL
Temperatura de inflamación 58 °C (136 °F)
Olor Similar a aminas
Envase Ampollas pregraduadas
Cantidad 5 g
Punto de ebullición de 153 °C
Fórmula lineal DCON(CD3)2
Número UN UN2265
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.14
Porcentaje de pureza 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.