Learn More
N,N-dimetilformamida, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2,5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295761 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10098721 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10437392 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10295761
Marca: Thermo Scientific Acros 326871000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetilformamida, dimetil formamida, n,n-dimetilmetanamida, n-formildimetilamina, formamida, n,n-dimetil, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-dimetilformamida
Punto de fusión -61.0 °C
% mín. CAS 99.75
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 58 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Agua <50 ppm
Índice de refracción De 1.4290 a 1.4320
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Gravedad específica 0.945
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Viscosidad 0.8 mPa.s (20 °C)
Beilstein 04, 58
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Índice Merck 15, 3267
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: miscible con la mayoría de disolventes orgánicos
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99.8 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.