Learn More
N,N-Dimetilbencilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10156504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
2,5 LT
5 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10156504 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10635022 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10531411 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10564014 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10156504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159750025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-83-3
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00008329
Clave InChI XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylbenzylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -75.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 183.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.5000 to 1.5020
Cantidad 2.5 L
Beilstein 12, 1019
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,ether and toluene,reacts with organic and inorganic acids
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-fenilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.