Learn More
N,N'-Diisopropiletilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428996 25 g 25 g
11438996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17114.14
Solicitar formato a granel o personalizado
N,N'-Diethylethylenediamine is used in the preparation of 2-imidazolidinecarboxaldehydes and 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroanthracenes by reacting with glyoxal. It acts as a ligand and form coordination complexes with copper(II), which shows thermochromic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-Dietiletilenediamina se utiliza en la preparación de 2 -imidazolidinecarboxaldehídos y 1,4,6,9-tetraalquilo-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhidroantracienos al reaccionar con glioxal. Actúa como ligando y forma complejos de coordinación con cobre (II), que tiene propiedades termocromáticas.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4013-94-9
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00008864
Clave InChI MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
PubChem CID 77628
Nombre IUPAC N,N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES CC(C)NCCNC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Densidad 0.798
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.4289
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1735571
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 97%