Learn More
N,N'-Diisopropilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-113586 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193531 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10001861 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10678313 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115210250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-13-0 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-13-0
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.2
Número MDL MFCD00065689
Clave InChI BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
Nombre IUPAC N,N'-di(propan-2-il)metanediimina
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Diisopropylcarbodiimide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4320 to 1.4350
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3218
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido