Learn More
N,N'-Diciclohexilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-107586 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214190 25 g Frasco de vidrio 25 g
10385790 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10214190
Marca: Thermo Scientific Acros 113910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2387-23-7
Número MDL MFCD00003829
Clave InChI ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
Nombre IUPAC 1,3-diciclohexilurea
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Dicyclohexylurea
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 231°C to 235°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H24N2O
Fórmula lineal C6H11NHCONHC6H11
Cantidad 25 g
Beilstein 12, II, 11
Peso molecular (g/mol) 224.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido