Learn More
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 Kg
250 GR
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11320370 25 kg Tambor de plástico 25 Kg
10030880 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10568290 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10548290 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10498083 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11320370
Marca: Thermo Scientific Acros 113900250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
N,N-diciclohexilcarbodiimida, 99 %, C13H22N2, número CAS 538-75-0, carbodiimida, diciclohexil, bis ciclohexil carbodiimida, dcc, 1,3-diciclohexilcarbodiimida, carbodiclohexildilimida, n,n'-diciclohexilcarbodiimida, n,n-diciclohexilcarbodiimida, dcci, diciclohexilcarbodiimida, dccd, 1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-75-0
Fórmula molecular C13H22N2
Peso molecular (g/mol) 206.33
Número MDL MFCD00011659
Clave InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Nombre IUPAC N,N'-diciclohexilmetanodiimina
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H11N=C=NC6H11
Cantidad 25 kg
Número UN 2928
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Índice Merck 15,3107
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viscosidad 5.81 mPa.s (55°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido ceroso o masa cristalina