Learn More
N,N-Diciclohexil-4-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435958 250 mg 250 miligramos
15425958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59587.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129721-53-5
Fórmula molecular C20H29NO2
Peso molecular (g/mol) 315.457
Número MDL MFCD00554103
Clave InChI UBNMVLOOOQOJSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2832694
Nombre IUPAC N,N-diciclohexil-4-metoxibenzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dicyclohexyl-4-methoxybenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.46
Porcentaje de pureza 97%