Learn More
N,N-Dibutilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323027 1 g 1 g
11333027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13394.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5339-59-3
Fórmula molecular C14H23NO2S
Peso molecular (g/mol) 269.403
Número MDL MFCD00151808
Clave InChI YKXINVWHNNYQMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20ak9e, dibutyl phenylsulfonyl amine, n,n-dibutylbenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-dibutyl
PubChem CID 220596
Nombre IUPAC N,N-dibutilbencenosulfonamida
SMILES CCCCN(CCCC)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dibutylbenzenesulfonamide
Punto de ebullición 211°C to 212°C (17 mmHg)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 1 g
Beilstein 2852807
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.41
Porcentaje de pureza 97%