Learn More
Monoclorhidrato de N,N'-diaminoguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521801 25 g Frasco de vidrio 25 g
10721051 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10521801
Marca: Thermo Scientific Acros 162400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36062-19-8 | CH7N5·HCl | 125.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36062-19-8
Fórmula molecular CH7N5·HCl
Peso molecular (g/mol) 125.56
Número MDL MFCD00012948
Clave InChI HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
PubChem CID 9566041
Nombre IUPAC 1,2-diaminoguanidina; clorhidrato
SMILES C(=NN)(N)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178°C to 182°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHC(=NH)NHNH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 122
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.