missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Dialil-L-tartardiamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7081977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11434853 50 g 50 g
11444853 250 g 250 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11434853

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12195.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 58477-85-3 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol

Cross-linking co-monomer for the polymerization of soluble polyacrylamide gels

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 58477-85-3
Fórmula molecular C10H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00008640
Clave InChI ZRKLEAHGBNDKHM-OCAPTIKFSA-N
Sinónimo n,n'-diallyltartardiamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-enyl butanediamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-en-1-yl succinamide
PubChem CID 6994946
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-dihidroxi-N,N'-bis(prop-2-enil)butanodiamida
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1712934
Rotación óptica +118° (c=3 in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.