Learn More
N,N'-Di-BOC-1H-pirazol-1-carboxamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813563 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
10316744 1 g 1 g
10744385 5 g 5 g
10604185 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10316744
Proveedor: Thermo Scientific Acros 427970010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 152120-54-2 | C14H22N4O4 | 310.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152120-54-2
Fórmula molecular C14H22N4O4
Peso molecular (g/mol) 310.35
Clave InChI QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
PubChem CID 6383521
Nombre IUPAC terc-butilo (NZ)-N-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-pirazol-1-ilmetilideno]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Punto de fusión 86.0°C to 90.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.