Learn More
N,N'-Bis(salicilideno)etilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11401588 25 g 25 g
11411588 100 g 100 g
11421588 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11401588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13885.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-93-9 | C16H16N2O2 | 268.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-93-9
Fórmula molecular C16H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 268.32
Número MDL MFCD00002244
Clave InChI RQHVNNWVDLRULK-XSYHWHKQSA-N
Sinónimo salen, salen unspecified, disalicylaldehyde ethylenediamine, disalicylidene-1,2-ethanediamine, n,n'-disalicylidene ethylenediamine, ethylenediamine, n,n'-disalicylidene, n,n'-bis salicylidene ethylenediamine, o-cresol, alpha,alpha-ethylenediiminodi, alpha,alpha'-ethylenedinitrilodi-o-cresol, disalicylalethylenediamine
PubChem CID 5464119
Nombre IUPAC (6Z)-6-({[2-({[(1Z)-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene]methyl}amino)ethyl]amino}methylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES O=C1C=CC=C\C1=C\NCCN\C=C1\C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 25 g
Beilstein 535296
Índice Merck 14,8322
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.32
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine