Learn More
N,N'-Bis(3-aminopropil)-1,3-propanodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095690 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
10095690 25 g 25 g
10332243 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10095690
Marca: Thermo Scientific Acros 402280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4605-14-5 | C9H24N4 | 188.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4605-14-5
Fórmula molecular C9H24N4
Peso molecular (g/mol) 188.32
Número MDL MFCD00008213
Clave InChI ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norspermine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl, n,n'-bis 3-aminopropyl propane-1,3-diamine, 1,5,9,13-tetraazatridecane, 3,3,3-tetramine, thermine, 1,3-propanediamine, n1,n3-bis 3-aminopropyl, n,n-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis propane-1,3-diamine
PubChem CID 78350
ChEBI CHEBI:45718
Nombre IUPAC N'-[3-(3-aminopropilamino)propil]propano-1,3-diamina
SMILES NCCCNCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Bis(3-aminopropyl)-1, 3-propanediamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 102°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)3NH(CH2)3NH(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4900 to 1.492
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.