Learn More
Ácido n-metilhipúrico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-164451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10710561
Marca: Thermo Scientific Acros 259760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2568-34-5
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00144940
Clave InChI PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylsarcosine, n-methylhippuric acid, n-benzoyl-n-methylglycine, n-benzoylsarcosine, glycine, n-benzoyl-n-methyl, 2-n-methylbenzamido acetic acid, sarcosine, n-benzoyl, 2-benzoyl methyl amino acetic acid, chembl66391, 2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid
PubChem CID 75728
Nombre IUPAC ácido 2-[benzoilo(metil)amino]acético
SMILES CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylhippuric acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 105°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(O)N(CH3)CH2COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylhippuric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.