Learn More
N-Metilformanilida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
11428730 250 g 250 g
11493774 500 g 500 g
11403784 2500 g 2500 g
11413784 10,000 g 10000 g
4 options
Código de producto. 11428730
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11829.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-61-8 | C8H9NO | 135.166 g/mol
N-Methylformanilide is used as a formylating reagent for certain organometallics. It is in combination with phosphoryl chloride used for Vilsmeier-Haack reactions and in heterocycle syntheses. Further, it acts as a swelling agent in the dyeing process of meta-aramid fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metilformanilida se utiliza como reactivo de formilación para ciertos compuestos organometálicos. Se usa en combinación con el cloruro de fosforilo utilizado para las reacciones de Vilsmeier-Haack y en la síntesis heterocíclica. Además, actúa como agente de inflamación en el proceso de teñido de fibras de meta-aramida.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-61-8
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.166
Número MDL MFCD00003283
Clave InChI JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
PubChem CID 66737
Nombre IUPAC N-metil-N-fenilformamida
SMILES CN(C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylformanilide
Punto de fusión 9°C to 13°C
Densidad 1.095
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 250 g
Beilstein 636496
Información de solubilidad Immisible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%