Learn More
N-Metildiacetamida, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11499796 5 g 5 g
11409806 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11499796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20291.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1113-68-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir N-metil-N-[1-(trimetilsiloxi)vinil]acetamida a temperatura ambiente.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-68-4
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00014968
Clave InChI ZNQFZPCFVNOXJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyldiacetamide, acetamide, n-acetyl-n-methyl, diacetamide, n-methyl, unii-767ut09b3u, n,n-diacetylmethylamine, n-methyl diacetamide, methyldiacetylamine, nn-diacetylmethylamine, acmc-1btf5, n-methyl-n-acetylacetamide
PubChem CID 14214
Nombre IUPAC N-Acetil-N-metilacetamida
SMILES CC(=O)N(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyldiacetamide
Densidad 1.06
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Índice de refracción 1.453
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza ≥90%