Learn More
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434514 5 g 5 g
11444514 25 g 25 g
11454514 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13141.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La n-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo sililante que forma derivados volátiles para el análisis de GC-MS. Actúa como intermediario farmacéutico y metabolito de la famprofazona en humanos. También se utiliza en la detección de hormonas esteroides 17-alfa-etinilestradiol y estrona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24589-78-4
Fórmula molecular C6H12F3NOSi
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD00000411
Clave InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metil-N-trimetilsililacetamida
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densidad 1.076
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.38
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1941550
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-Acetamide