Learn More
N-Metil-N-feniltiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
11445756 2.5 g 2.50 g
11455756 10 g 10 g
11465756 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11445756
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20824.88
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza para producir S-Etil-N-metil-N-fenil-isotiourea; hidriodido por calentamiento. En presencia de acetona disolvente.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4104-75-0
Fórmula molecular C8H10N2S
Peso molecular (g/mol) 166.242
Número MDL MFCD00086629
Clave InChI MCWZNJNWGQPUGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-phenylthiourea, 1-methyl-1-phenyl-thiourea, thiourea, methylphenyl, urea,1-methyl-1-phenyl-2-thio, amino methylphenylamino methane-1-thione, acmc-1akxy, maybridge1_000090, n-methyl-n-phenyl-thiourea, n-phenyl-n-methyl-thiourea, thiourea, n-methyl-n-phenyl
PubChem CID 723631
Nombre IUPAC 1-Metil-1-feniltiourea
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-phenylthiourea
Punto de fusión 100°C to 104°C
Olor Odorless
Cantidad 2.5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza 97%