Learn More
Dihidrocloruro de N-metil-N-[4-(piperidin-1-ilmetil)bencil]amina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10431503
Change view
Click to view available options
:
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10431503 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10431503
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45596DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine dihydrochloride
CAS 859833-23-1
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H24Cl2N2
Número MDL MFCD07772864
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-n-4-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine dihydrochloride, methyl 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl-methanamine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/2
Clave InChI VEBSTHXHQLTMJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CNCC1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(piperidina-1-ilmetil)fenil]metanamina;dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 291.26
PubChem CID 18525780
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.26
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico