Learn More
N-Metil-N-[2-nitro-4-(trifluorometil)fenil]hidracina, 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11476586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
11476586 0.25 g 0.25 g
11466586 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11476586
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24823.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120940-43-4
Fórmula molecular C8H8F3N3O2
Peso molecular (g/mol) 235.166
Número MDL MFCD00052691
Clave InChI GBBAZCATUSUQOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, n-methyl-n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, hydrazine,1-methyl-1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, aminomethyl 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl amine, acmc-1cirx, 1-methyl-1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl diazane
PubChem CID 2775458
Nombre IUPAC 1-metil-1-[2-nitro-4-(trifluorometil)fenil]hidracina
SMILES CN(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.16
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.